ContactUsLinkComponent
Recombinant Human IL22 (from E. coli)
Recombinant Human IL22 (from E. coli)
Catalog # ABNOP8801.10UG
Supplier:  Abnova
CAS Number:  
Recombinant Human IL22 (from E. coli)
Catalog # ABNOP8801.10UG
Supplier:  Abnova
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    10 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Identifikační číslo genu:
    Q9GZX6
  • Název proteinu/peptidu:
    IL22