Recombinant Mouse PROK1 (from E. coli)
Catalog # ABNOP8543.20UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:20 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Mouse
- Identifikační číslo genu:Q14A28
- Název proteinu/peptidu:PROK1