ContactUsLinkComponent
Recombinant Human EREG (from E. coli)
Recombinant Human EREG (from E. coli)
Catalog # ABNOP8568.25UG
Supplier:  Abnova
CAS Number:  
Recombinant Human EREG (from E. coli)
Catalog # ABNOP8568.25UG
Supplier:  Abnova
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    25 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Identifikační číslo genu:
    O14944
  • Název proteinu/peptidu:
    EREG