0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Human PGF
Recombinant Human PGF
Recombinant Human PGF
Katalogové číslo ABNOP9044.25UG
Dodavatel:
Abnova
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Recombinant Human PGF
Katalogové číslo ABNOP9044.25UG
Dodavatel:
Abnova
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
25 µG
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Druhy:
Human
Identifikační číslo genu:
P49763
Název proteinu/peptidu:
PGF
Sekvence:
19a.a.-221a.a.
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu