Recombinant Mouse UGDH (from E. coli), His-tag
Catalog # ABNOP8038.20UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:20 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Mouse
- Sekvence značek:His-tag
- Identifikační číslo genu:O70475
- Název proteinu/peptidu:UGDH
- Sekvence:1a.a.-493a.a.