Recombinant Mouse CHST5 (from Baculovirus), His-tag
Catalog # ABNOP8095.100UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:Baculovirus
- Druhy:Mouse
- Sekvence značek:His-tag
- Identifikační číslo genu:Q9QUP4
- Název proteinu/peptidu:CHST5
- Sekvence:27a.a.-395a.a.