Recombinant Human SH3GL3 (from E. coli), His-tag
Catalog # ABNOP7783.500UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:500 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Human
- Sekvence značek:His-tag
- Identifikační číslo genu:NP_003018
- Název proteinu/peptidu:SH3GL3
- Sekvence:1a.a.-347a.a