0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Enzymy
Recombinant Tobacco Etch Virus (from E. coli)
Recombinant Tobacco Etch Virus (from E. coli)
Recombinant Tobacco Etch Virus (from E. coli)
Katalogové číslo ABNOP7329.1000IU
Dodavatel:
Abnova
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Recombinant Tobacco Etch Virus (from E. coli)
Katalogové číslo ABNOP7329.1000IU
Dodavatel:
Abnova
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
1.000 AU
Typ enzymu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Název enzymu:
Tobacco Etch Virus
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu