Recombinant Mouse FGF1 (from E. coli)
Catalog # ABNOP7336.10UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Mouse
- Identifikační číslo genu:P61148
- Název proteinu/peptidu:FGF1
- Sekvence:16a.a.-155a.a.