Recombinant Human IL15 (from E. coli)
Catalog # ABNOP7502.10UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Human
- Identifikační číslo genu:P40933
- Název proteinu/peptidu:IL15
- Sekvence:49a.a.-162a.a.