0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Human CCL5 (from HEK293 cells)
Recombinant Human CCL5 (from HEK293 cells)
ABNOP7393.5UG
:
Abnova
:
Recombinant Human CCL5 (from HEK293 cells)
ABNOP7393.5UG
:
Abnova
:
Bal.:
5 µG
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Zdroj:
HEK293 cells
Druhy:
Human
Identifikační číslo genu:
P13501
Název proteinu/peptidu:
CCL5
Sekvence:
24a.a.-91a.a.