Recombinant Rat LEP (from E. coli)
Catalog # ABNOP7414.5MG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:5 mg
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Rat
- Identifikační číslo genu:P50596
- Název proteinu/peptidu:LEP
- Sekvence:22a.a.-167a.a.