ContactUsLinkComponent
Anti-MAP2K1|MAP2K2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MEK12S221-D3]
Anti-MAP2K1|MAP2K2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MEK12S221-D3]
Katalogové číslo ABNORAB02830.200UL
Dodavatel:  Abnova
Anti-MAP2K1|MAP2K2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MEK12S221-D3]
Katalogové číslo ABNORAB02830.200UL
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    MAP2K1|MAP2K2
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    MEK12S221-D3
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human MAP2K1|MAP2K2.
  • Bal.:
    200 µl