ContactUsLinkComponent
Anti-GLB1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: 13R4]
Anti-GLB1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: 13R4]
Katalogové číslo ABNORAB03692.200UG
Dodavatel:  Abnova
Anti-GLB1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: 13R4]
Katalogové číslo ABNORAB03692.200UG
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    GLB1
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    13R4
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GLB1.
  • Bal.:
    200 µG