ContactUsLinkComponent
Anti-TNFRSF9 Mouse Recombinant Antibody [clone: 4B4-1-1]
Anti-TNFRSF9 Mouse Recombinant Antibody [clone: 4B4-1-1]
Katalogové číslo ABNORAB03645.200UG
Dodavatel:  Abnova
Anti-TNFRSF9 Mouse Recombinant Antibody [clone: 4B4-1-1]
Katalogové číslo ABNORAB03645.200UG
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    TNFRSF9
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    4B4-1-1
  • Hostitel:
    Mouse
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant mouse monoclonal antibody raised against human TNFRSF9.
  • Bal.:
    200 µG