ContactUsLinkComponent
Anti-ALPP Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-8I3]
Anti-ALPP Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-8I3]
Katalogové číslo ABNORAB01991.100UL
Dodavatel:  Abnova
Anti-ALPP Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-8I3]
Katalogové číslo ABNORAB01991.100UL
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    ALPP
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    R01-8I3
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human ALPP.
  • Bal.:
    100 µl