ContactUsLinkComponent
Anti-DOT1L Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-7F6]
Anti-DOT1L Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-7F6]
Katalogové číslo ABNORAB01421.100UL
Dodavatel:  Abnova
Anti-DOT1L Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-7F6]
Katalogové číslo ABNORAB01421.100UL
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    DOT1L
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    R01-7F6
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human DOT1L.
  • Bal.:
    100 µl