ContactUsLinkComponent
Anti-FXR1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-0I1]
Anti-FXR1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-0I1]
Katalogové číslo ABNORAB01449.100UL
Dodavatel:  Abnova
Anti-FXR1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-0I1]
Katalogové číslo ABNORAB01449.100UL
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    FXR1
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    R03-0I1
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human FXR1.
  • Bal.:
    100 µl