ContactUsLinkComponent
Anti-OLIG1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-1H5]
Anti-OLIG1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-1H5]
Katalogové číslo ABNORAB01395.100UL
Dodavatel:  Abnova
Anti-OLIG1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-1H5]
Katalogové číslo ABNORAB01395.100UL
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    OLIG1
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    R07-1H5
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human OLIG1.
  • Bal.:
    100 µl