ContactUsLinkComponent
Anti-NDUFS2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4D7]
Anti-NDUFS2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4D7]
Katalogové číslo ABNORAB01405.100UL
Dodavatel:  Abnova
Anti-NDUFS2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4D7]
Katalogové číslo ABNORAB01405.100UL
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    NDUFS2
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    R08-4D7
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human NDUFS2.
  • Bal.:
    100 µl