ContactUsLinkComponent
Anti-CDC37 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-4I8]
Anti-CDC37 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-4I8]
Katalogové číslo ABNORAB01794.100UL
Dodavatel:  Abnova
Anti-CDC37 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-4I8]
Katalogové číslo ABNORAB01794.100UL
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    CDC37
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    R04-4I8
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human CDC37.
  • Bal.:
    100 µl