ContactUsLinkComponent
Anti-COL3A1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-4E1]
Anti-COL3A1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-4E1]
Katalogové číslo ABNORAB01283.100UL
Dodavatel:  Abnova
Anti-COL3A1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-4E1]
Katalogové číslo ABNORAB01283.100UL
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    COL3A1
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    R06-4E1
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human COL3A1.
  • Bal.:
    100 µl