ContactUsLinkComponent
Anti-TRIM21 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-1E8]
Anti-TRIM21 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-1E8]
Katalogové číslo ABNORAB01201.100UL
Dodavatel:  Abnova
Anti-TRIM21 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-1E8]
Katalogové číslo ABNORAB01201.100UL
Dodavatel:  Abnova
Specifikace
  • Symbol antigenu:
    TRIM21
  • Klonovalita:
    Recombinant
  • Klon:
    R01-1E8
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Imunogen:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human TRIM21.
  • Bal.:
    100 µl