0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kolony chromatografické
YMC-Triart PFP HPLC Columns
YMC-Triart PFP HPLC Columns
YMC-Triart PFP HPLC Columns
HEWLTPF12S051530WX
:
Agilent
YMC-Triart PFP HPLC Columns
HEWLTPF12S051530WX
:
Agilent
Formát kolony:
Semi-preparative
Ø vnitř.:
30 mm
Velikost částic:
5 µm
Maximální tlak:
300 bar
Délka:
150 mm
Fáze:
Pentafluorophenyl (PFP)
Bal.:
1