Orders LinkContactUsLinkComponent
Long wave UV Mini-Light
Long wave UV Mini-Light
Longwave UV mini-light, Mini-Light, 365 nm
Katalogové číslo 733-2007
Dodavatel:   EDVOTEK
Long wave UV Mini-Light
Katalogové číslo 733-2007
Dodavatel:  EDVOTEK
Long wave UV Mini-Light
Long wave UV Mini-Light
Longwave UV mini-light, Mini-Light, 365 nm
Přejít na:
Price
924,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
A safe, simple to use, battery-operated portable mini long wave UV light.
Specifikace
  • Popis:
    Longwave UV mini-light
  • Model:
    Mini-Light
  • Vlnová délka:
    365 nm