Orders LinkContactUsLinkComponent
TAE buffer, 50X
TAE buffer, 50X
TAE Buffer (50X), Glass bottle, 100 mL
Katalogové číslo EDVO607
Dodavatel:   EDVOTEK
TAE buffer, 50X
Katalogové číslo EDVO607
Dodavatel:  EDVOTEK
Číslo CAS:  
TAE buffer, 50X
TAE Buffer (50X), Glass bottle, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
792,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
This 50X concentrated solution (Tris-acetate, EDTA, pH 7,8) is sufficient for making 5 L of diluted working buffer for making agarose gels and electrophoresis chamber buffer.
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    TAE Buffer (50X)