Gel loading solution, 10X
Gel Loading Solution (10X), 1 mL
Katalogové číslo EDVO606
Dodavatel: EDVOTEK
Přejít na:
Product Details & Documents
1 ml concentrate for 200 samples.
Specifikace
Specifikace
- Bal.:1 mL
- Popis:Gel Loading Solution (10X)