Orders LinkContactUsLinkComponent
Double Ended Spoons
Double Ended Spoons
Dodavatel:   Sampling Systems
Double Ended Spoons
Dodavatel:  Sampling Systems
Certifikáty
Double Ended Spoons
Double Ended Spoons
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Double ended spoon for taking different sample sizes.
  • Made from stainless steel
  • Ideal for sampling powders and liquids
  • Various sizes available
These double ended spoons are great for taking different sample sizes using the same spoon. The lengths and volume capacities of the spoons vary allowing for flexibility in sampling both powders and liquids.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Délka
    Kapacita
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • SAMPA104-210
    Double ended spoon
    Double ended spoon
    01
    210 mm
    1,6/3 ml
    Nerezová ocel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 536,00 Kč
    536,00 Kč
    1 * 1 KS
       536,00 Kč
  • SAMPA104-250
    Double ended spoon
    Double ended spoon
    02
    250 mm
    1,8/5 ml
    Nerezová ocel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 638,00 Kč
    638,00 Kč
    1 * 1 KS
       638,00 Kč
  • SAMPA104-300
    Double ended spoon
    Double ended spoon
    03
    300 mm
    2/8 ml
    Nerezová ocel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 765,00 Kč
    765,00 Kč
    1 * 1 KS
       765,00 Kč
  • SAMPA104-150
    Double ended spoon
    Double ended spoon
    04
    150 mm
    0,5/2 ml
    Nerezová ocel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 383,00 Kč
    383,00 Kč
    1 * 1 KS
       383,00 Kč
  • SAMPA104-180
    Double ended spoon
    Double ended spoon
    05
    180 mm
    0,8/2,8 ml
    Nerezová ocel
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 459,00 Kč
    459,00 Kč
    1 * 1 KS
       459,00 Kč