Orders LinkContactUsLinkComponent
Tris-Glycine buffer
Dodavatel:   EDVOTEK
Tris-Glycine buffer
Dodavatel:  EDVOTEK
Certifikáty
Tris-Glycine buffer
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • EDVO655
    Tris-glycine-SDS buffer (10X for 5 l)
    Tris-glycine-SDS buffer (10X for 5 l)
    Glass bottle
    500 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 660,00 Kč
    660,00 Kč
    1 * 500 mL
       660,00 Kč
  • EDVO656
    Tris-glycine buffer (10X for 5 l)
    Tris-glycine buffer (10X for 5 l)
    Glass bottle
    500 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 660,00 Kč
    660,00 Kč
    1 * 500 mL
       660,00 Kč