CRS 300 HC Filters
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Certifikáty
O tomto produktu
- Capacity: 45 g
- Efficiency: <5 ppb
Specifikace
- Catalog No:
- SGEA202332-SS
- SGEA202332-B
- SGEA202330-SS
- SGEA202330-B
- Maximální průtok:
- 10 L per min
- 10 L per min
- 10 L per min
- 10 L per min
- Nominální průtok:
- 2 L per min
- 2 L per min
- 2 L per min
- 2 L per min
- Maximální tlak:
- 68,9 bar
- 68,9 bar
- 68,9 bar
- 68,9 bar