Screw Closures for Narrow Neck Bottle Series 301 and 302, LDPE
Katalogové číslo KAUT2000090603
Dodavatel: Kautex
Specifikace
- Závit:14 mm
- Barva:Přírodní
- Materiál:LDPE
- Bal.:1
- Pro láhve:10/20/30 ml
Specifikace
O tomto produktu
LDPE screw closures are packaged in polyethylene bags.