ContactUsLinkComponent
Laboratory Fridge-Freezer with NoFrost, Perfection SCFvh
 :  Liebherr
undefined
Laboratory Fridge-Freezer with NoFrost, Perfection SCFvh
 :  Liebherr
  • Catalog No:
  • 471-1339
  • LIEBSCFVH4002
  • Model:
  • SCFvh 4032
  • SCFvh 4002
  • Displej:
  • 2,4" touch and swipe colour display
  • 2,4" touch and swipe colour display
  • Odmrazení:
  • Automatic
  • Automatic
  • Alarm:
  • Visual and audible
  • Visual and audible
  • Vstupní porty:
  • 1×10 Ø mm
  • 1×10 Ø mm
  • Police/zásuvky:
  • 4 adjustable, wire shelves plastic-coated, 6 drawers
  • 4 adjustable, wire shelves plastic-coated, 6 drawers
  • Maximální zátěž na polici:
  • 45 kg  (fridge), 40 kg (freezers)
  • 45 kg  (fridge), 40 kg (freezers)
  • Typ dveří:
  • Glass door/steel
  • Steel
  • Zámek dvířek:
  • Mechanical 
  • Mechanical 
  • Otvor dvířek:
  • Right, reversible on site
  • Right, reversible on site
  • Materiál:
  • Ocel
  • Ocel
  • Chladivo:
  • R 600a
  • R 600a
  • Lampa:
  • LED light column, left
  • LED light column, left
  • Úroveň zvuku:
  • 48 dB(A)
  • 48 dB(A)
  • Elektrické napětí:
  • 220 - 240 V, 50/60 Hz
  • 220 - 240 V, 50/60 Hz
  • Hmotnost:
  • 97 kg
  • 83 kg
  • Transportní hmotnost:
  • 103 kg
  • 90 kg
Frequently Bought Together