Orders LinkContactUsLinkComponent
Graphite GC Ferrules
Graphite GC Ferrules
Graphite GC Ferrules
Certifikáty
Graphite GC Ferrules
46 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Graphite ferrules are commonly used in GC systems on the inlet and detector ends because they don’t stick to the column, and can be removed and reinserted easily. They should not be used with GC/MS instruments because of permeability to air.
  • Made from high purity exfoliated graphite
  • Seals with minimal torque and can be frequently reused if not over compressed
  • Graphite ferrules do not shrink in use but are very soft and must be packed and handled with care
You should always trim a short piece of the column after replacing the ferrule to be sure that not graphite particles have plugged the column.
Upper temperature limit of 450 °C.
Product Family Options
Specialty GC ferrules
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Ø vnitř.
    Dostupnost
    Price
  • SGEA211982-10
    Cup GC ferrule for Thermo Finnigan (M4 nut)
    Cup GC ferrule for Thermo Finnigan (M4 nut)
    01
    Grafit
    0,28 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 800,00 Kč
    1 800,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 800,00 Kč
  • SGEA211983-10
    Cup GC ferrule for Thermo Finnigan (M4 nut)
    Cup GC ferrule for Thermo Finnigan (M4 nut)
    02
    Grafit
    0,38 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 800,00 Kč
    1 800,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 800,00 Kč
  • SGEA211174
    Shimadzu GC ferrule, 17A, 2010, and 2014, two piece graphite
    Shimadzu GC ferrule, 17A, 2010, and 2014, two piece graphite
    03
    Grafit
    0,4 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 2 290,00 Kč
    2 290,00 Kč
    1 * 10 KS
       2 290,00 Kč
  • SGEA211984-10
    Cup GC ferrule for Thermo Finnigan (M4 nut)
    Cup GC ferrule for Thermo Finnigan (M4 nut)
    04
    Grafit
    0,48 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 800,00 Kč
    1 800,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 800,00 Kč
  • SGEA211175
    Shimadzu GC ferrule, 17A, 2010, and 2014, two piece graphite
    Shimadzu GC ferrule, 17A, 2010, and 2014, two piece graphite
    05
    Grafit
    0,5 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 2 290,00 Kč
    2 290,00 Kč
    1 * 10 KS
       2 290,00 Kč
  • SGEA211178
    Shimadzu GC ferrule, 17A, 2010, and 2014, two piece graphite
    Shimadzu GC ferrule, 17A, 2010, and 2014, two piece graphite
    06
    Grafit
    0,8 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 2 290,00 Kč
    2 290,00 Kč
    1 * 10 KS
       2 290,00 Kč
  • SGEA211988-10
    Cup GC ferrule for Thermo Finnigan (M4 nut)
    Cup GC ferrule for Thermo Finnigan (M4 nut)
    07
    Grafit
    0,80 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 800,00 Kč
    1 800,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 800,00 Kč
  • SGEA211500
    Shimadzu GC ferrule graphite
    Shimadzu GC ferrule graphite
    08
    Grafit
    5,0 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 030,00 Kč
    1 030,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 030,00 Kč
  • SGEA211550
    Liner GC ferrule for Varian 1078/1079
    Liner GC ferrule for Varian 1078/1079
    09
    Grafit
    — mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 210,00 Kč
    1 210,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 210,00 Kč
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Ø vnitř.
    Dostupnost
    Price
  • SGEA211103
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    10
    Grafit
    0,3 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211104
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    11
    Grafit
    0,4 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211164
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    13
    Grafit
    0,4 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 040,00 Kč
    1 040,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 040,00 Kč
  • SGEA211164-200
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    14
    Grafit
    0,4 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 20 720,00 Kč
    20 720,00 Kč
    1 * 200 KS
       20 720,00 Kč
  • SGEA211204
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    15
    Grafit
    0,4 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211904
    GC ferrule 0,4 mm for ThermoFinnigan (M8 nut)
    GC ferrule 0,4 mm for ThermoFinnigan (M8 nut)
    16
    Grafit
    0,4 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211105
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    17
    Grafit
    0,5 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211125
    GC ferrule 1,58 mm, two hole graphite
    GC ferrule 1,58 mm, two hole graphite
    19
    Grafit
    0,5 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 460,00 Kč
    1 460,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 460,00 Kč
  • SGEA211165
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    20
    Grafit
    0,5 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 040,00 Kč
    1 040,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 040,00 Kč
  • SGEA211205
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    22
    Grafit
    0,5 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211405
    GC ferrule 6,5 mm
    GC ferrule 6,5 mm
    23
    Grafit
    0,5 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211905
    GC ferrule 0,5 mm for ThermoFinnigan (M8 nut)
    GC ferrule 0,5 mm for ThermoFinnigan (M8 nut)
    24
    Grafit
    0,5 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211108
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    25
    Grafit
    0,8 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211168
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    27
    Grafit
    0,8 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 040,00 Kč
    1 040,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 040,00 Kč
  • SGEA211208
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    29
    Grafit
    0,8 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211408
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    30
    Grafit
    0,8 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211908
    GC ferrule 0,8 mm for ThermoFinnigan (M8 nut)
    GC ferrule 0,8 mm for ThermoFinnigan (M8 nut)
    31
    Grafit
    0,8 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211110
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    32
    Grafit
    1,0 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211160
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    33
    Grafit
    1,0 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 040,00 Kč
    1 040,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 040,00 Kč
  • SGEA211201
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    34
    Grafit
    1,0 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211112
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    35
    Grafit
    1,2 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211100
    Long GC ferrule 1,58 mm
    Long GC ferrule 1,58 mm
    36
    Grafit
    1,58 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211170
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    Agilent style GC ferrule 1,58 mm
    37
    Grafit
    1,58 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 040,00 Kč
    1 040,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 040,00 Kč
  • SGEA211210
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    38
    Grafit
    1,58 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211410
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    39
    Grafit
    1,59 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211200
    GC ferrule 3,17 mm
    GC ferrule 3,17 mm
    40
    Grafit
    3,17 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211440
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    41
    Grafit
    4,0 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211406NL
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    42
    Grafit
    6 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 020,00 Kč
    1 020,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 020,00 Kč
  • SGEA211406
    GC ferrule 6,5 mm
    GC ferrule 6,5 mm
    43
    Grafit
    6,0 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211400
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    44
    Grafit
    6,35 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA211600
    GC ferrule 9,525 mm
    GC ferrule 9,525 mm
    45
    Grafit
    9,52 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 130,00 Kč
    1 130,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 130,00 Kč
  • SGEA211800
    GC ferrule 12,7 mm
    GC ferrule 12,7 mm
    46
    Grafit
    12,7 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 1 290,00 Kč
    1 290,00 Kč
    1 * 5 KS
       1 290,00 Kč
  • SGEA211120
    GC ferrule 19,05 mm
    GC ferrule 19,05 mm
    47
    Grafit
    19,05 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 1 710,00 Kč
    1 710,00 Kč
    1 * 5 KS
       1 710,00 Kč
  • SGEA211420
    GC ferrule 6,35 mm
    GC ferrule 6,35 mm
    48
    Grafit
    3,175 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA2111XX
    GC ferrule 1,58 mm, no hole
    GC ferrule 1,58 mm, no hole
    49
    Grafit
    — mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA2112XX
    GC ferrule 3,17 mm, no hole
    GC ferrule 3,17 mm, no hole
    50
    Grafit
    — mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč
  • SGEA2114XX
    GC ferrule 6,5 mm, no hole
    GC ferrule 6,5 mm, no hole
    51
    Grafit
    — mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 000,00 Kč
    1 000,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 000,00 Kč