ContactUsLinkComponent
Magnetic Stirrers, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
Magnetic Stirrers, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
New Product
Certificates
undefined
Magnetic Stirrers, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • HEID506-41158-00
  • HEID506-42100-00
  • HEID506-41151-00
  • HEID506-41150-00
  • HEID506-41100-00
  • Maximální kapacita míchání H₂O:
  • 20 L
  • 20 L
  • Elektrické napětí:
  • 230 V, 50/60 Hz
  • 230 V, 50/60 Hz
  • Zobrazení rychlosti:
  • 2×TFT display
  • 2×TFT display
  • Materiál desky:
  • Kera-Disk®, ceramic coated Silumin (aluminium alloy)
  • Kera-Disk®, ceramic coated Silumin (aluminium alloy)
  • Rozměr desky:
  • 135 mm
  • 145 mm
  • Hmotnost:
  • 3 kg
  • 3 kg
  • Celkové rozměry:
  • 168×299×106 mm
  • 168×299×106 mm