Microscope Slides with Cut Edges
Microscope slides, pack of 1000 slides, Bílá, Sklo, 1 mm, 76×50 mm
Katalogové číslo MARI1100290091
Dodavatel: MARIENFELD
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Barva:Bílá
- Popis:Microscope slides, pack of 1000 slides
- D׊:76×50 mm
- Materiál:Sklo
- Tloušťka:1 mm