ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
AlphaTec® 58-201 Nitrile Chemical Protective Gloves
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE58-201/10
  • ANSE58-201/8
  • ANSE58-201/9
  • Model:
  • 58-201
  • 58-201
  • 58-201
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Materiál vložky:
  • Akryl
  • Akryl
  • Akryl
  • Typ manžety:
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Sterilita:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +