Orders LinkContactUsLinkComponent
Objective, Achromat, M60 Thread
Achromat objective, M60 thread, 0,50×, 188,5 mm, Ext.Ø: 58 mm
Katalogové číslo LEIM10450192
Dodavatel:   LEICA MICROSYSTEMS
Objective, Achromat, M60 Thread
Katalogové číslo LEIM10450192
Dodavatel:  LEICA MICROSYSTEMS
Objective, Achromat, M60 Thread
Achromat objective, M60 thread, 0,50×, 188,5 mm, Ext.Ø: 58 mm
Přejít na:
Price
14 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Ø:
    Ext.Ø: 58 mm
  • Zvětšení:
    0,50×
  • Popis:
    Achromat objective, M60 thread
  • Pracovní vzdálenost:
    188,5 mm