ContactUsLinkComponent
InVue® NT6520 Integrated Flow Controllers
InVue® NT6520 Integrated Flow Controllers
Dodavatel:  ENTEGRIS
Certifikáty
undefined
InVue® NT6520 Integrated Flow Controllers
Dodavatel:  ENTEGRIS
Specifikace
  • Catalog No:
  • ENTE6520T7F4B12KP7
  • ENTE6520T8F6B12KP7
  • ENTE6520T8F6B12AP7
  • Maximální tlak:
  • 690 kPa
  • 690 kPa
  • 690 kPa
  • Čas odezvy:
  • <3 seconds
  • <3 seconds
  • <3 seconds
  • Elektrické připojení:
  • 24 VDC (±10%) @ 1,2 Å
  • 24 VDC (±10%) @ 1,2 Å
  • 24 VDC (±10%) @ 1,2 Å
  • Hodnocení přílohy:
  • IP 64
  • IP 64
  • IP 64
  • Input signal:
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 VDC, 0 - 5 VDC
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 VDC, 0 - 5 VDC
  • 4 - 20 mA, 0 - 10 VDC, 0 - 5 VDC
  • Maximální provozní teplota:
  • 10...65 °C
  • 10...65 °C
  • 10...65 °C
  • Opakovatelnost:
  • ±0,5% of full scale
  • ±0,5% of full scale
  • ±0,5% of full scale