ContactUsLinkComponent
VWR® Visiscope® IT407 FL Inverted Trinocular Fluorescence Microscopes
VWR® Visiscope® IT407 FL Inverted Trinocular Fluorescence Microscopes
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Visiscope® IT407 FL Inverted Trinocular Fluorescence Microscopes
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 630-3551
  • 630-3550
  • 630-3552
  • Model:
  • IT407 FL4
  • IT407 FL2 BG
  • IT407 FLD4 FLD
  • Kontrastní technika:
  • Světlé pole a fluorescence
  • Světlé pole, fázový kontrast a fluorescence
  • Světlé pole a fluorescence
  • Hlavice:
  • 45° sklon
  • 45° sklon
  • 45° sklon
  • Okuláry:
  • WF 10×/22 mm
  • WF 10×/22 mm
  • WF 10×/22 mm
  • Revolverová hlava:
  • 5 objektivů
  • 5 objektivů
  • 5 objektivů
  • Objektivy:
  • IOS LWD U-Plan F 10×, 20× and 40×
  • IOS LWD W-Plan PH 10×, 20× and 40×
  • IOS LWD U-Plan F 10×, 20× and 40×
  • Stolek:
  • Fixed (250×160 mm) and attachable mechanical stage (250×290 mm, movement: 120×80 mm)
  • Fixed, 250×160 mm
  • Fixed (250×160 mm) and attachable mechanical stage (250×290 mm, movement: 120×80 mm)
  • Kondenzátor:
  • Abbe, N.A. 0,30, slider for PH, WD = 72 mm, pre-centred, with diaphragm
  • Abbe, N.A. 0,30, slider for PH, WD = 72 mm, pre-centred, with diaphragm
  • Abbe, N.A. 0,30, slider for PH, WD = 72 mm, pre-centred, with diaphragm
  • Ostření:
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Osvětlení:
  • Transmitted: LED (white, 8 W), with brightness control
    Epi-illumination: LED fluorescence cubes, with brightness control; 4-position filter holder
  • Transmitted: LED (white, 8 W), with brightness control
    Epi-illumination: LED fluorescence cubes, with brightness control; 3-position filter holder
  • Transmitted: LED (white, 8 W), with brightness control
    Epi-illumination: LED fluorescence cubes, with brightness control; 4-position filter holder
  • Kamera:
  • 6 MP USB 3.0 camera with 15.6" touch screen (3840×2160)
  • Snímač:
  • CMOS
  • Š×H×V:
  • 365×540×495 mm
  • 230×540×495 mm
  • 365×540×700 mm
  • Hmotnost:
  • 12 kg
  • 10,5 kg
  • 13,5 kg
Specifications
LED fluorescence cube
Product Information
Frequently Bought Together