Orders LinkContactUsLinkComponent
TBX agar
TBX agar
01, TBX agar, 90 mm ready-to-use plates, -, 20
Katalogové číslo LIOF10522
Dodavatel:   LIOFILCHEM
TBX agar
Katalogové číslo LIOF10522
Dodavatel:  LIOFILCHEM
Číslo CAS:  
TBX agar
01, TBX agar, 90 mm ready-to-use plates, -, 20
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
858,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
X-glucuronide, contained in the TBX agar formulation, is the chromogenic agent that allows the determination of the β-Dglucuronidase activity, which is a highly specific enzyme for E. coli. Gram-positive bacteria are inhibited by bile salts.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    20
  • Popis:
    TBX agar, 90 mm ready-to-use plates
  • Sekvence:
    01
  • Náplň:
Specifikace