0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Nábytek kancelářský
Věšáky
Cleanroom Cubby Racks
Cleanroom Cubby Racks
PALBGC1302
:
Palbam
Cleanroom Cubby Racks
PALBGC1302
:
Palbam
Popis:
48 space racks available with 7,5"/190 mm slot space
Bal.:
1
Cleanroom cubby racks.
Stainless steel 304L
Electro-polished
On leveler feet
With lip at front