ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 04-004 Food Processing Gloves
AlphaTec® 04-004 Food Processing Gloves
Dodavatel:  Ansell
Certifikáty
AlphaTec® 04-004 Food Processing Gloves
Dodavatel:  Ansell
Specifikace
  • Catalog No:
  • ANSE04-004/10
  • ANSE04-004/9
  • ANSE04-004/8
  • ANSE04-004/11
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Materiál:
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • Provedení:
  • Foam finish
  • Foam finish
  • Foam finish
  • Foam finish
  • Rozchod:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Typ manžety:
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Antistatický:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
  • +