ContactUsLinkComponent
VWR® Spark-Free Refrigerators, +5 °C
undefined
VWR® Spark-Free Refrigerators, +5 °C
  • Catalog No:
  • 471-1307
  • 471-1309
  • Model:
  • VWR® refrigerator +5 °C 118 L Spark free
  • VWR® refrigerator +5°C 310 L Spark free
  • Kat. č.:
  • 471-1307
  • 471-1309
  • Teplota:
  • +2...+8 °C
  • +2...+8 °C
  • Displej:
  • Digital
  • Digital
  • Odmrazení:
  • Automatic
  • Automatic
  • Alarm:
  • Yes
  • Yes
  • Vstupní porty:
  • No
  • No
  • Police/zásuvky:
  • 3 grid shelves, 1 basket
  • 4 glass shelves
  • Maximální zátěž na polici:
  • 20 kg
  • 24 kg
  • Typ dveří:
  • 1 solid swing door, reversible hinge
  • 1 solid swing door, reversible hinge
  • Zámek dvířek:
  • Yes
  • Yes
  • Chladivo:
  • R600a
  • R600a
  • Přípojka:
  • EU/UK/CH plug
  • EU/UK/CH plug
  • Hmotnost:
  • 44 kg
  • 72 kg
Frequently Bought Together