ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Kimtech™ Polaris™ Xtra
undefined
Nitrile gloves, Kimtech™ Polaris™ Xtra
  • Catalog No:
  • 112-6565
  • 112-6566
  • 112-6567
  • 112-6568
  • 112-6569
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Provedení:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,11 mil
  • 0,11 mil
  • 0,11 mil
  • 0,11 mil
  • 0,11 mil
  • Tloušťka prstu:
  • 0,19 mil
  • 0,19 mil
  • 0,19 mil
  • 0,19 mil
  • 0,19 mil
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • 0,14 mil
  • Regulované dle FDA:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Tažná síla:
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • Konečné prodloužení:
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Čí. ASTM:
  • D6978
  • D6978
  • D6978
  • D6978
  • D6978
Frequently Bought Together