Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon, Open
Spoon, Open
200 mm
Katalogové číslo USBE3408
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Spoon, Open
Katalogové číslo USBE3408
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Spoon, Open
Spoon, Open
200 mm
Přejít na:
Price
129,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Spoon with open end made from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • 25 mm width
  • 29 g weight
Excellent chemical resistance. High temperature resistance.
Specifikace
  • Délka:
    200 mm