Sáčky Hazard BinLiner™
Tyto sáčky Hazard BinLiner™ z polyethylenu s nízkou hustotou jsou určeny pro uchovávání biomedicínského a nebezpečného odpadu v aseptickém a kontrolovaném prostředí.
- Polyethylen s nízkou hustotou
- Sáčky na nebezpečný materiál jsou v USA označeny pro třídění odpadu
- Menší sáčky s hvězdicovým dnem jsou ideální pro kulaté nádoby
- Větší sáčky jsou ploché těsnění
- Lze použít se stojany BinLiner™ řady BLSSH
- Dobrá kompatibilita s běžnými čisticími prostředky
- Vložky ozářené gama zářením jsou sterilní pro aseptické prostředí
Vložky na biologicky nebezpečný odpad jsou určeny k zadržování a likvidaci biomedicínského odpadu a vložky na nebezpečný materiál jsou určeny k oddělení a likvidaci nebezpečného odpadu. Sáčky na vzorky s biologickým nebezpečím jsou jasně označeny symbolem biologického nebezpečí černým inkoustem.
: Certifikát ozáření a certifikát shody jsou dodávány s každou objednávkou. Ověřovací dokumentace k dispozici na vyžádání. Minimální dávka ozáření: 25 kGy.
:
:
:
:
- Kapacita:Fits 55 gal. (200 L) container
- Barva:Červený
- Popis:BioHazard BinLiner™ roll
- Materiál:LDPE
- Tloušťka:4 mil
- Š×D:1000×1500 mm