Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubbermaid® Step Stools
Rubbermaid® Step Stools
Rubbermaid® Step Stools
Certifikáty
Rubbermaid® Step Stools
Rubbermaid® Step Stools
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
  • Soft, slip-resistant pads on both steps
  • Wheels retract when stepped on
  • Material: Plastic
Heavy-duty plastic construction will not damage walls or furniture.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • 01
    Béžová
    406×343×27 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 320,00 Kč
    4 320,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 320,00 Kč
  • 02
    Černá
    406×343×27 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 910,00 Kč
    3 910,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 910,00 Kč