VWR® Sample Vials
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
O tomto produktu
Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
- Highly resistant against chemicals
- High temperature resistance
- Delivered with screw caps
Ideal for storage of liquid and powders.
7 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
- Highly resistant against chemicals
- High temperature resistance
- Delivered with screw caps
Ideal for storage of liquid and powders.
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceKapacitaZákladnaØ×HBarvaČepice součástíVelikost víčkaMateriál uzávěruBarva víčkaSeptumDostupnostPrice
- 012,00 mlFlat bottom12×35 mmPrůhlednáAno8-425PPČernáPTFE linerPřihlásit se pro dostupnost1 * 144 KS780,00 Kč
- 024,00 mlFlat bottom15×45 mmPrůhlednáAno13-425PPČernáPTFE linerPřihlásit se pro dostupnost1 * 144 KS893,00 Kč
- 036,00 mlFlat bottom16×50 mmPrůhlednáAno13-425PPČernáPTFE linerPřihlásit se pro dostupnost1 * 144 KS893,00 Kč
- 048,00 mlFlat bottom17×60 mmPrůhlednáAno15-425PPČernáPTFE linerPřihlásit se pro dostupnost1 * 144 KS1 120,00 Kč
- 0512,00 mlFlat bottom19×65 mmPrůhlednáAno15-425PPČernáPTFE linerPřihlásit se pro dostupnost1 * 144 KS1 120,00 Kč
- 0616,00 mlFlat bottom21×70 mmPrůhlednáAno18-400PPČernáPTFE linerPřihlásit se pro dostupnost1 * 144 KS1 340,00 Kč
- 0724,00 mlFlat bottom23×85 mmPrůhlednáAno20-400PPČernáPTFE linerPřihlásit se pro dostupnost1 * 144 KS1 560,00 Kč