Orders LinkContactUsLinkComponent
EPREP Labels, M710
EPREP Labels, M710
Dodavatel:   Brady
EPREP Labels, M710
Dodavatel:  Brady
Certifikáty
EPREP Labels, M710
EPREP Labels, M710
21 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Thermal transfer printable raised panel labels. Designed to make legend plate creation quick, less expensive, and hassle-free.
  • Aggressive adhesive and solvent resistance qualities are a great replacement for engraved tags
  • Service temperature of −40 to 100 °C
  • Gloss finish
Use for electrical components, electrical cabinets, push buttons, patch panels, and any other applications required. This material can also be used for rating and serial plates using alphanumerics that require name plate quality.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Model
    Materiál
    Barva
    Rozměry
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • 1
    M7-1-7593-SL
    Polyester
    Stříbrná
    27,00W×7,95H mm
    250/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 230,00 Kč
    2 230,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 230,00 Kč
  • 2
    M7-1-7593-WT
    Polyester
    Bílá
    27,00W×7,95H mm
    250/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 230,00 Kč
    2 230,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 230,00 Kč
  • 3
    M7-2-7593-SL
    Polyester
    Stříbrná
    27,00W×12,45H mm
    250/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 920,00 Kč
    2 920,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 920,00 Kč
  • 4
    M7-2-7593-WT
    Polyester
    Bílá
    27,00W×12,45H mm
    250/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 920,00 Kč
    2 920,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 920,00 Kč
  • 5
    M7-3-7593-SL
    Polyester
    Stříbrná
    27,00W×15,00H mm
    150/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 240,00 Kč
    2 240,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 240,00 Kč
  • 6
    M7-3-7593-WT
    Polyester
    Bílá
    27,00W×15,00H mm
    150/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 240,00 Kč
    2 240,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 240,00 Kč
  • 7
    M7-4-7593-SL
    Polyester
    Stříbrná
    27,00W×18,00H mm
    150/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 560,00 Kč
    2 560,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 560,00 Kč
  • 8
    M7-4-7593-WT
    Polyester
    Bílá
    27,00W×18,00H mm
    150/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 560,00 Kč
    2 560,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 560,00 Kč
  • 9
    M7-5-7593-GN
    Polyester
    Zelená
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 750,00 Kč
    2 750,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 750,00 Kč
  • 10
    M7-5-7593-RD
    Polyester
    Červený
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 750,00 Kč
    2 750,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 750,00 Kč
  • 11
    M7-5-7593-SL
    Polyester
    Stříbrná
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 750,00 Kč
    2 750,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 750,00 Kč
  • 12
    M7-5-7593-WT
    Polyester
    Bílá
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 750,00 Kč
    2 750,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 750,00 Kč
  • 13
    M7-5-7593-YL
    Polyester
    Žlutá
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 750,00 Kč
    2 750,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 750,00 Kč
  • 14
    M7-7-7593-SL
    Polyester
    Stříbrná
    35,00W×18,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 370,00 Kč
    2 370,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 370,00 Kč
  • 15
    M7-7-7593-WT
    Polyester
    Bílá
    35,00W×18,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 370,00 Kč
    2 370,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 370,00 Kč
  • 16
    M7-7-7593-YL
    Polyester
    Žlutá
    35,00W×18,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 370,00 Kč
    2 370,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 370,00 Kč
  • 17
    M7-6-7593-BK
    Polyester
    Černá
    45,00W×15,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 020,00 Kč
    3 020,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 020,00 Kč
  • 18
    M7-6-7593-RD
    Polyester
    Červený
    45,00W×15,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 020,00 Kč
    3 020,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 020,00 Kč
  • 19
    M7-6-7593-YL
    Polyester
    Žlutá
    45,00W×15,00H mm
    100/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 020,00 Kč
    3 020,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 020,00 Kč
  • 20
    M7-8-7593-SL
    Polyester
    Stříbrná
    48,00W×19,00H mm
    125/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 4 830,00 Kč
    4 830,00 Kč
    1 * 1 Roll
       4 830,00 Kč
  • 21
    M7-8-7593-WT
    Polyester
    Bílá
    48,00W×19,00H mm
    125/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 4 830,00 Kč
    4 830,00 Kč
    1 * 1 Roll
       4 830,00 Kč