Orders LinkContactUsLinkComponent
Self-laminating Polyester Labels for M710
Self-laminating Polyester Labels for M710
Dodavatel:   Brady
Self-laminating Polyester Labels for M710
Dodavatel:  Brady
Certifikáty
Self-laminating Polyester Labels for M710
Self-laminating Polyester Labels for M710
9 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Self-laminating polyester labels for M710 printer.
  • Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance, and high/low temperature performance
Ideal for laboratory labelling applications.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Type
    Model
    Materiál
    Adhezní
    Barva
    Printer model
    Rozměry
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • BRDY311988
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    01
    B-461
    M7-73-461
    Polyester
    Permanentní akryl
    White/Transparent
    M710
    9,53W×45,72H mm
    250/box
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 9 070,00 Kč
    9 070,00 Kč
    1 * 1 Roll
       9 070,00 Kč
  • BRDY311973
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    02
    B-461
    M7-100-461
    Polyester
    Permanentní akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×38,10H mm
    500/box
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 6 590,00 Kč
    6 590,00 Kč
    1 * 1 Roll
       6 590,00 Kč
  • BRDY311989
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    03
    B-461
    M7-76-461
    Polyester
    Permanentní akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×41,28H mm
    500/box
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 4 190,00 Kč
    4 190,00 Kč
    1 * 1 Roll
       4 190,00 Kč
  • BRDY311979
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    04
    B-461
    M7-119-461
    Polyester
    Permanentní akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×48,26H mm
    500/box
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 8 350,00 Kč
    8 350,00 Kč
    1 * 1 Roll
       8 350,00 Kč
  • BRDY311992
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    05
    B-461
    M7-86-461
    Polyester
    Permanentní akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×66,68H mm
    100/box
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 310,00 Kč
    2 310,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 310,00 Kč
  • BRDY311975
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    06
    B-461
    M7-106-461
    Polyester
    Permanentní akryl
    White/Transparent
    M710
    25,40W×44,45H mm
    250/box
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 6 410,00 Kč
    6 410,00 Kč
    1 * 1 Roll
       6 410,00 Kč
  • BRDY311976
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    07
    B-461
    M7-115-461
    Polyester
    Permanentní akryl
    White/Transparent
    M710
    25,40W×66,68H mm
    100/box
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 3 850,00 Kč
    3 850,00 Kč
    1 * 1 Roll
       3 850,00 Kč
  • BRDY311977
    Labels, rectangular and round
    Labels, rectangular and round
    08
    B-116
    M7-116-461
    Polyester
    Permanentní akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×41,28H×12,70Ø mm
    150 sets/box
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 150 SET
    1 * 150 SET - 2 150,00 Kč
    2 150,00 Kč
    1 * 150 SET
       2 150,00 Kč
  • BRDY311974
    Labels, rectangular and round
    Labels, rectangular and round
    09
    B-101
    M7-101-461
    Polyester
    Permanentní akryl
    White/Transparent
    M710
    40,00W×15,00H×9,53Ø m
    250 sets/box
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 SET
    1 * 250 SET - 3 410,00 Kč
    3 410,00 Kč
    1 * 250 SET
       3 410,00 Kč